Learn More
MedChemExpress DL-Homocysteine
Código de producto. 16439406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439406 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439406 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW040821
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
MedChemExpress DL-Homocysteine is a weak neurotoxin, and can affect the production of kynurenic acid in the brain.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 135.19 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 454-29-5
Tipo de producto Natural Products
Solubilidad H2O : 7.14 mg/mL (52.81 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Objetivo Endogenous Metabolite