Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monhidrato de DL-histidina monoclorhidrato, 99 %
Código de producto. 11423227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423227 100 g 100 g
11403227 5 g 5 g
11413227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423227 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16165.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123333-71-1 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate is the mixed isomer of D- and L-histidine. It may be used to evaluate the efficiency of amino acid chiral ligand exchange media and systems and in running buffers for capillary electrophoresis. It is also an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoclorhidrato de DL-Histidina monohidrato es el isómero mixto de D- y L-histidina. Puede utilizarse para evaluar la eficiencia de los medios y sistemas de intercambio de aminoácidos en el ligando quiral y en el funcionamiento de los amortiguadores para la electroforesis capilar. También es un importante intermediario orgánico. Puede utilizarse en el campo agroquímico, farmacéutico y de los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-71-1
Fórmula molecular C6H12ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 209.63
Número MDL MFCD00151028
Clave InChI CMXXUDSWGMGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-histidine; hypochlorous acid
PubChem CID 44828786
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico; hidro; cloruro; hidrato
SMILES [H+].C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.63 (191.62 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.