Learn More
Clorhidrato de DL-histidina monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10444121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10444121 25 g Frasco de vidrio 25 g
10055770 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10444121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411720250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123333-71-1 | C6H10ClN3O2 | 191.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123333-71-1
Fórmula molecular C6H10ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 191.62
Número MDL MFCD00064555
Clave InChI QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo hydrogen dl-histidine chloride, 2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride, 2-azanyl-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride
PubChem CID 53395185
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico;hidro;cloruro
SMILES [H+].[Cl-].N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Histidine hydrochloride, monohydrate
Punto de fusión 233.0°C
Nombre de nota 98%
Arsénico (As) 1ppm max.
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 1% max.
Otros aminoácidos (TLC) none
Envase Frasco de vidrio
Sulfato 300ppm max.
Transmitancia 96% min. (c=3, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino