Learn More
DL-Histidina-alfa, beta, beta-d3, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | DL-Histidine-alpha,beta,beta-d3 |
| CAS | 344299-50-9 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H6 N3 O2 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | DL-Histidine-α,β,β-D3, Histidine-α,β,β-d3 (9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5 H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,5 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(c1c[nH]cn1)C([2 H])(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(1 H-imidazol-4-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0883 g/mol |
| Show More |