Learn More
Hidrato de sal hemicálcica de ácido dl-glicérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dl-Glyceric Acid Hemicalcium Salt Hydrate |
| CAS | 67525-74-0 |
| Fórmula molecular | 2 C3 H5 O4 . Ca . 2 H2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
| SMILES | O.O.[Ca+2].OCC(O)C(=O)[O-].OCC(O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | calcio;2,3-dihidroxipropanoato;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 286.247 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.021 |