Learn More
Hidrato de sal hemicálcica de ácido dl-glicérico, TRC
Código de producto. 30388113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30388113 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30388113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5260581G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dl-Glyceric Acid Hemicalcium Salt Hydrate
CAS 67525-74-0
Fórmula molecular 2 C3 H5 O4 . Ca . 2 H2 O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
SMILES O.O.[Ca+2].OCC(O)C(=O)[O-].OCC(O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC calcio;2,3-dihidroxipropanoato;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 286.247
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.021