Learn More
DL-gliceraldehído, TRC
Código de producto. 30136194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136194 500 mg 500 miligramos
30136536 100 mg 100 miligramos
30010895 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG598215500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-82-6
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Sinónimo (±)-2,3-Dihydroxy-propanal, (±)-Glyceraldehyde, 2,3-Dihydroxypropanal, 2,3-Dihydroxypropionaldehyde, DL-Glyceric aldehyde, Glyceraldehyde, Glyceric aldehyde, Glycerinaldehyde, Glycerose, NSC 67934, dl-Glyceraldehyde, alpha,beta-Dihydroxypropionaldehyde
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropanal
SMILES OCC(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Glyceraldehyde
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0317