Learn More
DL-gliceraldehído-1,3-13C2 (solución ~ 0,1 M) (> 85%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Glyceraldehyde-1,3-13C2 |
| CAS | 478529-53-2 |
| Fórmula molecular | 13C2 C H6 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Propanal-1,3-13C2, 2,3-dihydroxy- (9CI), DL-Glyceraldehyde-1,3-13C2, 2,3-Dihydroxypropanal-1,3-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1,2+1 |
| SMILES | O[13CH2]C(O)[13CH]=O |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidroxi(1,3-^{13}C_{2})propanal |
| Peso molecular (g/mol) | 92.063 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 92.038 |