Learn More
DL-gliceraldehído-1,2,3-13C3 (~ solución acuosa 0,1M) (>85%), TRC
Código de producto. 30240525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240525 2.5 mg 2.50 miligramo
30180032 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5982212.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 478529-56-5
Fórmula molecular 13C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 93.06
Sinónimo (±)-2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C, 2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C, 2,3-Dihydroxypropionaldehyde-1,2,3-13C, DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C, DL-Glyceric aldehyde-1,2,3-13C, Glyceraldehyde-1,2,3-13C, Glyceric Aldehyde-1,2,3-13C, Glycerinaldehyde-1,2,3-13C, Glycerose-1,2,3-13C, NSC 67934-1,2,3-13C, dl-Glyceraldehyde-1,2,3-13C, alpha,beta-Dihydroxypropionaldehyde-1,2,3-13C
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxi(1,2,3-^{13}C_{3})propanal
SMILES O[13CH2][13CH](O)[13CH]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3
Disolvente o matriz Water
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.0418
Concentration or Composition (by Analyte or Components) DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3 0.1M