Learn More
DL-glutamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-glutamine |
| CAS | 6899-04-3 |
| Fórmula molecular | C5H10N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glutamine (8CI, 9CI, ACI), (±)-Glutamine, 2-Amino-4-carbamoylbutanoic acid, 2-Amino-4-carbamoylbutyric acid, DL-Gln, DL-Glutamine, NSC 97925, γ-Glutamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | NC(CCC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2,5-diamino-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0691 |