Learn More
DL-Glutamine, MedChemExpress
Código de producto. 16488736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488736 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1346
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DL-Glutamine is used for biochemical research and drug synthesis.
DL-Glutamine is used for biochemical research and drug synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Glutamine
CAS 6899-04-3
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10N2O3
Sinónimo (±)-Glutamine DL-Gl
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (228.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES NC(CCC(N)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 146.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido