Learn More
DL-glutamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499358 5 g 5 g
15489358 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62915.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6899-04-3 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6899-04-3
Fórmula molecular C5H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 146.146
Número MDL MFCD00065103
Clave InChI ZDXPYRJPNDTMRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-glutamine, glutamin, 2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, dl glutamine, glutamine dl-form, glutamine, dl, l-2-aminoglutaramic acid, 2,5-bis azanyl-5-oxidanylidene-pentanoic acid, gamma-glutamine, .gamma.-glutamine
PubChem CID 738
ChEBI CHEBI:28300
Nombre IUPAC ácido 2,5-diamino-5-oxopentanoico
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Glutamine
Punto de fusión 177°C
Índice Merck 14,4471
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 98%