Learn More
Ácido DL-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Glutamic acid |
| CAS | 617-65-2 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Glutamic acid (9CI, ACI), DL-Glutamic acid (ZCI), Glutamic acid, DL- (8CI), (±)-Glutamic acid, 2-Aminopentanedioic acid, 4-Amino-1,5-pentanedioic acid, DL-Glu, Glutaminic acid, NSC 206301, NSC 9967 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-aminopentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 147.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0532 |