Learn More
Ácido dl-glutámico monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dl-glutamic acid monohydrate |
| CAS | 19285-83-7 |
| Fórmula molecular | C5H11NO5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2 |
| SMILES | O.NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-aminopentanodioico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0637 |