Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido DL-glutámico monohidrato, 99 %
Código de producto. 11493308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493308 500 g 500 g
11473308 25 g 25 g
11483308 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493308 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17719.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19285-83-7 | C5H11NO5 | 165.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19285-83-7
Fórmula molecular C5H11NO5
Peso molecular (g/mol) 165.145
Número MDL MFCD00150703
Clave InChI OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-glutamic acid monohydrate, 2-aminopentanedioic acid hydrate, dl-glutamic acid hydrate, h-dl-glu-oh.h2o, glutaminsaeure hydrate, +/--2-aminoglutaric acid, dl-2-aminopentanedioic acid, 2-azanylpentanedioic acid hydrate, 2-aminopentanedioic acid, oxamethane, hydrate, a-aminoglutarate
PubChem CID 16219385
Nombre IUPAC ácido 2-aminopentanodioico; hidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Glutamic acid monohydrate
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Beilstein 4155097
Índice Merck 14,4469
Densidad 1.46
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15 (147.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%