Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de ácido DL-glutámico, 98+ %
Código de producto. 10489410 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10489410 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10086233 25 g Frasco de plástico 25 g
10316800 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10489410 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 119930010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19285-83-7 | C5H9NO4·H2O | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19285-83-7
Fórmula molecular C5H9NO4·H2O
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00150703
Clave InChI OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-glutamic acid monohydrate, 2-aminopentanedioic acid hydrate, dl-glutamic acid hydrate, h-dl-glu-oh.h2o, glutaminsaeure hydrate, +/--2-aminoglutaric acid, dl-2-aminopentanedioic acid, 2-azanylpentanedioic acid hydrate, 2-aminopentanedioic acid, oxamethane, hydrate, a-aminoglutarate
PubChem CID 16219385
Nombre IUPAC ácido 2-aminopentanodioico; hidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Glutamic acid monohydrate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 194.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Solubility in water: 20.54g/L (25°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo