Learn More
Ácido DL-glutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439558 25 g 25 g
15449558 100 g 100 g
15459558 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63075.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-65-2 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Its salt form (glutamate) is an important neurotransmitter that plays a key role in long-term potentiation and is important for learning and memory. Glutamic Acid is also a key molecule in cellular metabolism. DL-Glutamic acid is used ito study its mechanisms of crystal formation and self-assembly on surfaces and copolymer development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Su forma de sal (glutamato) es un neurotransmisor importante que desempeña un papel clave en la potenciación a largo plazo y es importante para el aprendizaje y la memoria. El ácido glutámico también es una molécula clave en el metabolismo celular. El ácido DL-glutámico se utiliza para estudiar sus mecanismos de formación de cristales y autoensamblaje en superficies, así como el desarrollo de copolímeros.
Solubilidad
Soluble en agua (miscible), HCl, éter (con moderación), etanol (con moderación) y éter de petróleo (con moderación).
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-65-2
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00063113
Clave InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-glutamic acid, glutamic acid, glutamic acid, dl, glutaminsaeure, glutamic acid dl-form, dl-glutamicacid, dl-glu, +--glutamic acid, 2-aminoglutaric acid, glutamate
PubChem CID 611
ChEBI CHEBI:18237
Nombre IUPAC Ácido (S)-2-aminopentanodioico
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Glutamic acid
Beilstein 1723799
Índice Merck 14,4469
Información de solubilidad Soluble in water (miscible),HCl,ether (sparingly),ethanol (sparingly),and petroleum ether (sparingly).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 95%