Learn More
Clorhidrato de DL-fenfluramina, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Fenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 404-82-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H16 F3 N . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Fenfluramine hydrochloride, Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, N-ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Fenfluramine chloride, (±)-Fenfluramine hydrochloride, 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-(ethylamino)propane hydrochloride, Ganal, HHR-965, N-Ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, Ponderal, Ponderax, Ponderex, Pondimin, Pondmin, Racemic fenfluramine hydrochloride, S 768, ZX 008, dl-Fenfluramine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-etil-1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 267.72 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?