Learn More
Clorhidrato de DL-fenfluramina, TRC
Código de producto. 30402853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30402853 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30402853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF245605250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenfluramine Hydrochloride
CAS 404-82-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H16 F3 N . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo Fenfluramine hydrochloride, Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, N-ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Fenfluramine chloride, (±)-Fenfluramine hydrochloride, 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-(ethylamino)propane hydrochloride, Ganal, HHR-965, N-Ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, Ponderal, Ponderax, Ponderex, Pondimin, Pondmin, Racemic fenfluramine hydrochloride, S 768, ZX 008, dl-Fenfluramine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-etil-1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 267.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1002
Porcentaje de pureza >95