Learn More
Clorhidrato de DL-fenfluramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 404-82-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H16 F3 N . Cl H |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Fenfluramine hydrochloride, Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, N-ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Fenfluramine chloride, (±)-Fenfluramine hydrochloride, 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-(ethylamino)propane hydrochloride, Ganal, HHR-965, N-Ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, Ponderal, Ponderax, Ponderex, Pondimin, Pondmin, Racemic fenfluramine hydrochloride, S 768, ZX 008, dl-Fenfluramine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-etil-1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 267.72 |
| Mostrar más |