Learn More
DL-Etil 2-bromovalerato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10540581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10540581 100 g Frasco de vidrio 100 g
10419030 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10540581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118161000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 615-83-8
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.08
Número MDL MFCD00000159
Clave InChI ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79071
Nombre IUPAC etil 2-bromopentanoato
SMILES CCCC(C(=O)OCC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Ethyl 2-bromovalerate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.2200g/mL
Punto de ebullición 190.0°C to 192.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH(Br)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4476 to 1.4496
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 302
Gravedad específica 1.22
Sinónimo ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Ethyl 2-bromovalerate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.