Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Ethyl 2-bromovalerate |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.2200g/mL |
| Punto de ebullición | 190.0°C to 192.0°C |
| Temperatura de inflamación | 77°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3CH2CH2CH(Br)CO2C2H5 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-Ethyl 2-bromovalerate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.