Learn More
DL-Etil 2-bromopropionato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10784031 100 g Frasco de vidrio 100 g
10234670 250 g Frasco de vidrio 250 g
10399313 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10784031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118141000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 535-11-5
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00000144
Clave InChI ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
Nombre IUPAC etil 2-bromopropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Ethyl 2-bromopropionate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3940g/mL
Punto de ebullición 156°C to 160°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(Br)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4450 to 1.447
Cantidad 100 g
Beilstein 02,255
Índice Merck 15,3827
Gravedad específica 1.394
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido