Learn More
DL-etionina, aprox. 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11498030 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11498030 5 g
11488030 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498030 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210166205
CAS 67-21-0
Fórmula molecular C6H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 163.24
Número MDL MFCD00063102
Clave InChI GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-(etilsulfanil)butanoico
SMILES CCSCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Ethionine
Intervalo de porcentaje de ensayo Approx. 99%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2
Forma física Solid