Learn More
DL-etionina, 98%
Código de producto. 10562921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10562921 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10794851 10 g Frasco de vidrio 10 g
10259263 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10562921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146170025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-21-0 | C6H13NO2S | 163,24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-21-0
Fórmula molecular C6H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 163.24
Número MDL MFCD00063102
Clave InChI GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-etilsulfanilbutanoico
SMILES CCSCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Ethionine
Punto de fusión 265°C to 269°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Índice Merck 15, 3792
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.23
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Ethionine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RU– Solo para uso en investigación