Learn More
DL-eritro-dihidroesfingosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-erythro-Dihydrosphingosine |
| CAS | 3102-56-5 |
| Fórmula molecular | C18H39NO2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2R,3S)-rel-2-amino-1,3-octadecanediol, (±)-erythro-2-amino-1,3-octadecanediol, dl-erythro-Dihydrosphingosine, erythro-C18-Sphinganine, erythro-DL-Sphinganine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@]([H])([C@@H](CCCCCCCCCCCCCCC)O)N |
| Nombre IUPAC | (2S,3R)-2-aminooctadecano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 301.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.2981 |