Learn More
DL-eritro-Dihidroesfingosina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484549
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
15484549 10 mg 10 miligramos
15494549 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 15484549
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62103.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La DL-eritro-Dihidroesfingosina es un inhibidor de la PKC (proteína quinasa C). Este compuesto también bloquea la PLA2 (fosfolipasas A2) y el precursor de la D-esfingosina.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible), cloroformo, etanol 100 % caliente (25 mg/ml), DMSO caliente (25 mg/ml) y metanol.
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3102-56-5
Fórmula molecular C18H39NO2
Peso molecular (g/mol) 301.52
Número MDL MFCD00051176,MFCD00079141,MFCD00079141,MFCD00792847
Clave InChI OTKJDMGTUTTYMP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-erythro-dihydrosphingosine, dl-sphinganine, 2r,3s-2-aminooctadecane-1,3-diol, dl-erythro-1,3-dihydroxy-2-aminooctadecane, lopac-d-6908, l-erythro-dihydrosphingosine, dl-erythro-dihydrosphingosine, synthetic
PubChem CID 6603822
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-aminooctadecano-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-erythro-Dihydrosphingosine
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Beilstein 1724234
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.51
Forma física Polvo