Descripción
- El ditiotreitol es útil para estabilizar las enzimas que contienen sulfhidrilo.
- Eficaz en tampones de muestra para reducir los enlaces de disulfuro de proteínas antes de la SDS-PAGE.
- El DTT también puede usarse para reducir el puente de disulfuro de la N,N'-bis(acriloil)cistamina del entrecruzador para separar la matriz de un gel de poliacrilamida.
- El DTT es menos pungente y menos tóxico que el 2-mercaptoetanol.
- El DL-Ditiotreitol también se conoce como reactivo de Cleland; agente protector para grupos sulfhidrilos (-SH). Reduce cuantitativamente los disulfuros (-S-S- a -SH).
- En esta reacción, el DTT se oxida al disulfuro cíclico que asegura la reducción de otros disulfuros en solución.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 40 °C a 50 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 4,0 a 6,0 (0,1 M en H2O, 25 °C) |
| Temperatura de inflamación | 113 °C / 235,4 °F (literalmente) |
| Notas de grado de pureza | ≥99,5 % |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3335 |
| Beilstein | 1719757 |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (50mg/mL - solución clara e incolora); soluble en etanol, acetona, etilato, cloroformo y éter. |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-Dithiothreitol, electrophoresis grade
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol