Learn More
DL-ditiotreitol, reactivo de Cleland, MP Biomedicals
Código de producto. 11497690 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11497690 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11497690 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210059780
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Dithiothreitol
Nombre de nota Clelands reagent; Protective agent for sulfhydryl groups. Quantitatively reduces disulfides.
CAS 27565-41-9
Fórmula molecular C4H10O2S2
Número MDL MFCD00004877,MFCD00064305
Cantidad 100 g
Sinónimo 1, 4-Dithiothreitol, DTT
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(CS)C(O)CS
Nombre IUPAC 1,4-disulfanilbutano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 154.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.2
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Dithiothreitol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol