Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Dithiothreitol |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.2 |
| Grado | Reactivos de biología molecular |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-Dithiothreitol, molecular biology reagent
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol