Learn More
MedChemExpress DL-dithiothreitol
Código de producto. 16409457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16409457 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16409457 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15917
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress DL-dithiothreitol (DTT) is a reducing agent. DL-dithiothreitol forms a stable six-membered ring with an internal disulfide bond once oxidized.
Especificaciones
Peso molecular 154.25 g/mol
CAS 12-3-3483
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 5 g
Sinónimo DTT
Solubilidad H2O : ≥ 200 mg/mL (1296.60 mM) ∣ DMSO : 100 mg/mL (648.30 mM; Need ultrasonic)