Learn More
Ácido DL-dihidrioorótico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Dihydoorotic Acid |
| CAS | 155-54-4 |
| Fórmula molecular | C5H6N2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hydroorotic Acid, (±)-Dihydroorotic Acid, 4,5-Dihydroorotic Acid, 5,6-Dihydroorotic Acid, 5,6-Dihydrouracil-6-carboxylic Acid, 6-Hydrouracilcarboxylic Acid, DL-4,5-Dihydroorotic Acid, Dihydro-DL-orotic Acid, Dihydroorotic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11) |
| SMILES | OC(=O)C1CC(=O)NC(=O)N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 158.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0328 |