Learn More
DL-Dapoxetina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30137212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137212 2.5 g 2.50 g
30132697 1 g 1 g
30012044 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5337582.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071929-03-7
Fórmula molecular C21 H23 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 341.874
Sinónimo Benzenemethanamine, N,N-dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), N,N-Dimethyl-α-[2-(1-naphthalenyloxy)ethyl]benzenemethanamine hydrochloride, (±)-Dapoxetine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-(1-naphthoxy)-1-phenyl-1-propylamine hyd
Nombre IUPAC N,N-dimetil-3-naftaleno-1-iloxi-1-fenilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)C(CCOc1cccc2ccccc12)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Dapoxetine Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO.ClH/c1-22(2)20(18-10-4-3-5-11-18)15-16-23-21-14-8-12-17-9-6-7-13-19(17)21;/h3-14,20H,15-16H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.155