Learn More
DL-Cistina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Cystine |
| CAS | 923-32-0 |
| Fórmula molecular | C6H12N2O4S2 |
| Sinónimo | NSC 203781 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | NC(CSSCC(N)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxietil)disulfanil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0238 |
| Mostrar más |