Learn More
DL-cistina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485759 5 g 5 g
15495759 25 g 25 g
15405769 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63564.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 923-32-0 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
DL-cystine is used in the preparation of sulfur-containing dimeric and monomeric surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-cistina se utiliza en la preparación de surfactantes diméricos y monoméricos que contienen azufre.
Solubilidad
Soluble en solución ácida y alcalina diluida, altamente soluble en agua, no soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923-32-0
Fórmula molecular C6H12N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 240.292
Número MDL MFCD00084652
Clave InChI LEVWYRKDKASIDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-cystine, cystine, d-cystine, 3,3'-disulfanediylbis 2-aminopropanoic acid, dicysteine, cystin, h-dl-cys-oh 2, .beta.,.beta.'-dithiodialanine, cystine, dl, cystine, l
PubChem CID 595
ChEBI CHEBI:17376
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxietil)disulfanil]propanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Cystine
Punto de fusión 227°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 1728095
Índice Merck 14,2782
Información de solubilidad Soluble in dilute acid and alkali solution,highly soluble in water,not soluble in alcohol.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Cystine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Cystine