Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Cystine Dihydrochloride |
| Nombre de nota | FTIR |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.33 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Grado | Not Available |
| Forma física | Polvo |