Learn More
Diclorhidrato de DL-cistina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473410 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11473410 1 g
11483410 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473410 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210145201
CAS 90350-38-2
Fórmula molecular C6H14Cl2N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 313.21
Número MDL MFCD00084652,MFCD00064228
Clave InChI HHGZUQPEIHGQST-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cystine dihydrochloride, cytosine-retha-d-riboside hydrochloride, 3,3'-disulfanediylbis 2-aminopropanoic acid dihydrochloride, cystinhydrochlorid, cystine,dihydrochloride, dl-cystine hci, acmc-209bj2, dl-cystine dihydrochloride, dl-cystine dihydrochloride crystalline, 2-amino-3-2-amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid dihydrochloride
PubChem CID 12297018
Nombre IUPAC diclorhidrato del ácido 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxietil)disulfanil]propanoico
SMILES Cl.Cl.NC(CSSCC(N)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Cystine Dihydrochloride
Nombre de nota FTIR
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.33
Forma física Powder