Learn More
DL-Cistina-2,2',3,3',3',3'-d6, TRC
Código de producto. 30363383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363383 1 mg 1 miligramo
30354139 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30363383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9978511MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352431-53-9
Fórmula molecular C6 D6 H6 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 246.34
Sinónimo Cystine-2,2′,3,3,3′,3′-d6 (9CI)
Nombre IUPAC 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxi-1,1,2-trideuterioetil)dissulfanil]-2,3,3-trideuteriopropanoico
SMILES [2H]C([2H])(SSC([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O)C([2H])(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Cystine-2,2',3,3,3',3'-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1D2,2D2,3D,4D
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0615