Learn More
DL-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Cysteine |
| CAS | 3374-22-9 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O2 S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cysteine, DL- (8CI), DL-Cysteine, (±)-Cysteine, NSC 63864 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6) |
| SMILES | NC(CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-sulfanilpropaanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 121.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0197 |