Learn More
Hidrato de clorhidrato de DL-cisteína, TRC
Código de producto. 30362010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30362010 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30362010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99502525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Cysteine Hydrochloride Hydrate
CAS 96998-61-7
Fórmula molecular C3H7NO2S .HCl .xH2O
Cantidad 25 g
Sinónimo Cysteine Hydrochloride Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2
SMILES SCC(N)C(O)=O.Cl.[H2O]
Nombre IUPAC hidrato de clorhidrato de cisteína
Peso molecular (g/mol) 175.64
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.