Learn More
Hidrato de clorhidrato de DL-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Cysteine Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 96998-61-7 |
| Fórmula molecular | C3H7NO2S .HCl .xH2O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Cysteine Hydrochloride Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2 |
| SMILES | SCC(N)C(O)=O.Cl.[H2O] |
| Nombre IUPAC | hidrato de clorhidrato de cisteína |
| Peso molecular (g/mol) | 175.64 |