Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de DL-cisteína hidrato, 99 %
Código de producto. 10500594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10500594 5 g 5 g
10236760 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10500594 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96998-61-7 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96998-61-7
Fórmula molecular C3H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 157.61
Número MDL MFCD00151030
Clave InChI IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-cysteine hydrochloride monohydrate, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, dl-cystein hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cys hcl h2o, cysteine hydrate hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrate hydrochloride, 2-azanyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrate hydrochloride, pubchem12372, acmc-209fdf
PubChem CID 12219647
Nombre IUPAC Ácido 2-amino3sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
SMILES Cl.NC(CS)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 8.5% to 12% (vacuum, P2O5, room temp., 20 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCl·xH2O
Sulfato 280ppm max.
Transmitancia 98% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 5 g
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5% (on dried substance)
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.