Learn More
Clorhidrato de DL-cisteína, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491130 100 g 100 g
11471130 5 g 5 g
11481130 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25779.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10318-18-0 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10318-18-0
Fórmula molecular C3H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 157.61
Número MDL MFCD00064552,MFCD00012632
Clave InChI IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
PubChem CID 25150
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-sulfanilpropanoico;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Cysteine hydrochloride
Punto de fusión 140°C to 142°C
Beilstein 4150473
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.62
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%