Learn More
Clorhidrato de DL-cisteína, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | DL-Cysteine hydrochloride |
| Punto de fusión | 140°C to 142°C |
| Beilstein | 4150473 |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.62 |
| Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
- DL-Cysteine hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Cysteine hydrochloride