Learn More
DL-Cysteine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15284238 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15284238 25 g 25 g
15274238 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15284238 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448260250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10318-18-0
Fórmula molecular C3H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 157.61
Número MDL MFCD00064552,MFCD00012632
Clave InChI IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
PubChem CID 25150
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-sulfanilpropanoico;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Cysteine hydrochloride
Punto de fusión 156.0°C to 161.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Pérdida por secado 1% max. Vacuum, room temp, 20 hours+
Fórmula lineal HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.61
Porcentaje de pureza ≥94.0% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.