Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-cisteína, 97 %
Product Code. 11320686 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
11320686 10 g Frasco de vidrio 10 g
11330686 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11320686 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 230120100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3374-22-9 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3374-22-9
Fórmula molecular C3H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 121.15
Número MDL MFCD00004881
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-sulfanilpropaanoico
SMILES NC(CS)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Cysteine
Punto de fusión 225.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, IV, 3145
Índice Merck 10, 2775
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, insolublein ether, acetone, benzene, carbon, disulfide, ethyl acetate and carbon tetrachloride
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Cysteine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.