Learn More
DL-cisteína, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15492558 25 g 25 g
15482558 5 g 5 g
15402568 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15492558 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H56126.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3374-22-9 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
DL-Cysteine is a NMDA agonist at quisqualate receptors at high concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-Cisteína es un agonista del NMDA en los receptores quisquillados a alta concentración.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), 1 N HCl (25 mg/ml), etanol y ácido acético. Insoluble en acetona.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3374-22-9
Fórmula molecular C3H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 121.15
Número MDL MFCD00004881
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-sulfanilpropaanoico
SMILES NC(CS)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Cysteine
Punto de fusión 225°C (decomposition)
Beilstein 1721406
Información de solubilidad Soluble in water (partly),1 N HCl (25mg/ml),ethanol,and acetic acid. Insoluble in acetone.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.16
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Cysteine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Cysteine