Learn More
DL-cisteína, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482558 5 g 5 g
15492558 25 g 25 g
15402568 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56126.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3374-22-9 | C3H7NO2S | 121.15 g/mol
DL-Cysteine is a NMDA agonist at quisqualate receptors at high concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La DL-Cisteína es un agonista del NMDA en los receptores quisquillados a alta concentración.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), 1 N HCl (25 mg/ml), etanol y ácido acético. Insoluble en acetona.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3374-22-9
Fórmula molecular C3H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 121.15
Número MDL MFCD00004881
Clave InChI XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-cysteine, cysteine, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid, dl-cystein, cysteine, dl, +--cysteine, dl-cysteina polish, h-dl-cys-oh, 2-amino-3-mercaptopropionic acid, l-hsch2ch nh2 cooh
PubChem CID 594
ChEBI CHEBI:15356
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-sulfanilpropaanoico
SMILES NC(CS)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-Cysteine
Punto de fusión 225°C (decomposition)
Beilstein 1721406
Información de solubilidad Soluble in water (partly),1 N HCl (25mg/ml),ethanol,and acetic acid. Insoluble in acetone.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.16
Porcentaje de pureza 96%