Learn More
DL-Cisteína-3,3-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Cysteine-3,3-d2 |
| CAS | 124051-54-3 |
| Fórmula molecular | C3 D2 H5 NO2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cysteine-3,3-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(S)C(N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3,3-dideuterio-3-sulfanil-propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 123.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0323 |