Learn More
Ácido DL-citramálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Citramalic Acid |
| CAS | 597-44-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5H8O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O5/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-2-metilbutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.11 |
| Porcentaje de pureza | >95 |